Documentos Principais
CX0914
Supelco
1-Chlorobutane
OmniSolv®
Sinônimo(s):
1-Chlorobutane, Butyl Chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3Cl
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-696-6
Ensaio:
≥99.5% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.:
79 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
110 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
110 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
p.e.
79 °C/1013 hPa
pf
-123 °C
temperatura de transição
flash point -17 °C
solubilidade
0.5 g/L
densidade
0.886 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤220 nm
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 233 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 220 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 233 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off220nm maxWater (H2O)0.01% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup