Documentos Principais
AB2267
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-LCN2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
lipocalin 2, migration-stimulating factor inhibitor, siderocalin, Oncogene 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, lipocalin 2 (oncogene 24p3), neutrophil gelatinase-associated lipocalin, Lipocalin-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LCN2(3934)
Descrição geral
LCN2 (também conhecida como lipocalina associada à gelatinase de neurófilos (Neurophil Gelatinase-Associated Lipocalin ou NGAL) pertence a uma superfamília de lipocalinas, uma coleção de pequenas proteínas extracelulares diversamente funcionais. A NGAL é secretada pelos grânulos de neutrófilos em três formas diferentes; um monômero de 25 kDa, um homodímero ligado por dissulfeto a 46 kDa e um heterodímero ligado por dissulfeto com MMP-9 a 135 kDa. É amplamente conhecida por induzir o desenvolvimento do epitélio renal, por se ligar e traficar ferro e por atuar como um sinal molecular em condições inflamatórias, como a doença de Crohn. Vários estudos de carcinoma também mostraram níveis elevados de expressão de LCN2 em vários tumores humanos diferentes que afetam órgãos como: cólon, pulmão, mama, ovários e pâncreas. Além disso, tem havido grande interesse nessa proteína como um possível marcador para: o início de lesão renal aguda após cirurgia cardíaca, a progressão da doença renal crônica (DRC) e as chances de sobrevivência de pacientes com insuficiência cardíaca crônica (ICC).
Especificidade
Esse anticorpo reconhece LCN2.
Imunogênio
Epítopo: Cadeia madura
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à cadeia madura de LCN2 humano.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:200 de anticorpo anti-LCN2 de um lote anterior detectou LCN2 em tecido de baço humano.
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo anti-LCN2 detecta o nível de LCN2 e foi publicado e validado para uso em WB e IH.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisado de tecido renal humano.
Análise por Western Blot: 5 µg/ml deste anticorpo detectou LCN2 em 10 µg de lisado de tecido renal humano.
Descrição-alvo
Banda LCN2 observada a 25 kDa. Foram utilizadas concentrações pesadas de lisado de tecido e um tempo de exposição de 5 minutos para gerar a banda de interesse.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido renal humano
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Reactive astrocytes secrete lcn2 to promote neuron death.
Bi, F; Huang, C; Tong, J; Qiu, G; Huang, B; Wu, Q; Li, F; Xu, Z; Bowser, R; Xia, XG; Zhou, H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Emanuele Schiavon et al.
PloS one, 13(8), e0201022-e0201022 (2018-08-15)
Hyperbilirubinemia (jaundice) is caused by raised levels of unconjugated bilirubin in the blood. When severe, susceptible brain regions including the cerebellum and auditory brainstem are damaged causing neurological sequelae such as ataxia, hearing loss and kernicterus. The mechanism(s) by which
Zixian Huang et al.
Cell death & disease, 10(12), 936-936 (2019-12-11)
Chemoresistance is a major cause of cancer progression and the mortality of cancer patients. Developing a safe strategy for enhancing chemosensitivity is a challenge for biomedical science. Recent studies have suggested that vitamin D supplementation may decrease the risk of
Rajesh Kushwaha et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 22-22 (2021-02-07)
Under normal conditions, astrocytes perform a number of important physiological functions centered around neuronal support and synapse maintenance. In neurodegenerative diseases including Alzheimer's, Parkinson's and prion diseases, astrocytes acquire reactive phenotypes, which are sustained throughout the disease progression. It is