MABN481
Anti-Lipocalin-2 Antibody, clone PA348-26.3.5
clone PA348-26.3.5, from mouse
Sinônimo(s):
ngal, neutrophil lipocalin, siderocalin, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, Lipocalin-2, Oncogene 24p3, Siderocalin LCN2, p25
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PA348-26.3.5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LCN2(3934)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Lipocalin-2 in indirect ELISA.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Lipocalin-2 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1