Key Documents
SAB2500596
Sigma-Aldrich
Anti-Lipocalin 2/NGAL (AB2) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-24p3, Anti-AW212229, Anti-NGAL, Anti-RP23-161B9.11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lcn2(16819)
Imunogênio
Peptide with sequence C-HRYPQVQSYNVQ from the internal region of the protein sequence according to NP_032517.1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.