03-0211-00
SMC® Human pTau231 High Sensitivity Immunoassay Kit
Sinônimo(s):
SMC® Human pTau231 High Sensitivity Immunoassay Kit, pTau231 Single Molecule Counting kit, pTau231 immunoassay kit, pTau231 ultra-sensitive immunoassay, phospho Tau 231 immunoassay kit
About This Item
Produtos recomendados
descrição
100uL (neat Serum, 1:2 diluted Plasma or 1:4 diluted CSF samples)
kit sufficient for 96 wells
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
SMC®
assay range
intra-assay cv: ≤10%
(n=15)
recovery range: 44-68%
(K2EDTA Plasma)
recovery range: 68-100%
(Serum)
recovery range: 90-130%
(CSF)
sensitivity: 1.95 pg/mL
(lower limit of quantification)
standard curve range: 0.49-500 pg/mL
inter-assay cv: ≤20%
(n=15)
técnica(s)
single molecule counting: suitable
entrada
serum
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma (K2EDTA)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Research category : Neuroscience
Research sub-category : Alzheimer′s Disease;Aging;Nervous System;Neurodegenerative Diseases;Neuroscience
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system.
- Compatiblity with automated liquid handling
Outras notas
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3