Documentos Principais
MSP010013
Millipore
Cápsula hidrofílica/hidrofóbica Durapore® de 0,22 µm, Millipak® Barrier 200
Millipak® Barrier 200
Sinônimo(s):
Durapore Millipak Barrier 200, 0.22 μm, Hydrophobic/Hydrophilic, TC/TC
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
descrição
hydrophobic/hydrophilic
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Millipak® Barrier 200
Características
hydrophilic
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
6.1 in.
Largura
3.0 in.
área de filtração
1000 cm2
diâm. conexão de entrada
1.5 in.
diam. conexão de saída
1.5 in.
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Nota de análise
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany