Merck
Tecnologia Single Molecule Counting (SMC®)
Originalmente desenvolvida pela Singulex®, Inc., a tecnologia Single Molecule Counting (SMC®) (contagem de molécula única), com a plataforma SMCxPRO® , permite aos pesquisadores medir os níveis de biomarcadores na faixa de fentogramas e entender melhor a relevância clínica, desde a saúde até a doença. Maximizando o desempenho do imunoensaio e, ao mesmo tempo, seguindo um fluxo de trabalho semelhante à tecnologia de ELISA tradicional, a tecnologia SMC® combina uma etapa de eluição do ensaio exclusiva e contagem digital robusta para obter melhores razões sinal-ruído em relação às tecnologias tradicionais de imunoensaio. A tecnologia SMC®, portanto, proporciona quantificação aprimorada em níveis baixos e altos de expressão em um sistema completo. Saiba mais sobre nossa tecnologia SMC®, kits de imunoensaio e como você pode desenvolver o seu próprio ensaio personalizado para atender às suas necessidades críticas de pesquisa.
Inscreva-se nos boletins Analyte Update e Analyte Quarterly
Mantenha-se atualizado(a) quanto às últimas tendências de pesquisa de imunoensaio e nossas ofertas de produtos mais recentes se inscrevendo em nosso boletim informativo Analyte Update ou explore nossas ofertas atuais de imunoensaios no Analyte Quarterly.
A contagem digital melhora a sensibilidade e o alcance dinâmico
O instrumento SMCxPRO® capta a soma de todos os eventos digitais contados acima do limiar de interferência. O algoritmo de eventos digitais do instrumento SMCxPRO®computa eventos digitais em um espectro de série temporal para um único padrão. Dessa forma, a contagem digital de moléculas melhora a sensibilidade do ensaio e amplia o seu alcance dinâmico além do que pode ser alcançado com os métodos tradicionais.
Critérios de verificação para imunoensaios SMC®
Um conjunto abrangente de critérios que avaliam o desempenho quantitativo final é usado para qualificar os imunoensaios SMC® verificados, incluindo:
  • Limite inferior de quantificação
  • Precisão entre ensaios e dentro de ensaios
  • Recuperação de elementos adicionados
  • Linearidade de diluição e paralelismo