Imuno-histoquímica
Métodos de detecção por imuno-histoquímica (IHQ) e imunofluorescência (IF)
A imuno-histoquímica (IHC) é um método bioquímico que usa anticorpos que se ligam a antígenos específicos em um corte de tecido. Da mesma forma, a imunocitoquímica (ICQ) é adequada para identificar antígenos em camadas celulares individuais. A IHQ é comumente usada para visualizar proteínas, carboidratos e lipídios de interesse em tecidos saudáveis e doentes, como aqueles encontrados em tumores cancerígenos. Marcadores moleculares específicos são característicos de eventos celulares, como a proliferação ou morte celular (apoptose). A IHC também é muito usada em pesquisa básica para entender a distribuição e localização de biomarcadores e proteínas expressas de modo diferencial em diferentes partes do tecido biológico.
Preparo de tecido para IHC, recuperação de antígeno e pré-tratamento
Tipicamente, os tecidos são fixados, embutidos em parafina e cortados para análise de IHC usando um micrótomo. Um passo significativo após o preparo inicial do tecido é a necessidade de recuperação do antígeno. É necessário quebrar as ligações cruzadas da proteína, formadas durante a fixação, e expor os sítios antigênicos não acessíveis. As condições de recuperação e pré-tratamento de antígenos devem ser determinadas empiricamente, pois a acessibilidade do epítopo do antígeno pode variar significativamente dependendo de inúmeros fatores biológicos. Por exemplo, alguns antígenos podem requerer um pré-tratamento mais agressivo para "desmascarar" seus epítopos de ligação ao anticorpo, enquanto o pré-tratamento pode não ser necessário para outros antígenos. Dois métodos comuns de pré-tratamento para recuperação de antígenos incluem o resgate de sítios antigênicos induzido pelo calor (Heat-Induced Epitope Retrieval (HIER)), onde uma fonte de calor é usada juntamente com tampões e enzimas (proteinase K). O segundo método é a recuperação de epítopos induzida por proteólise (Proteolytic-Induced Epitope Retrieval (PIER)) é outro método de recuperação de antígenos onde várias proteases podem ser usadas, como a proteinase k, tripsina, quimiotripsina ou pepsina.
Coloração e detecção por IHC
Após o preparo do tecido e o pré-tratamento para recuperação antigênica, a visualização da interação anticorpo-antígeno pode ser feita de várias maneiras. Um método comum usa um anticorpo primário que é conjugado a uma enzima, como a peroxidase de rábano ou fosfatase alcalina, que catalisa uma reação que produz cor. Alternativamente, o método de imunofluorescência (IF) usa um anticorpo que é marcado com um fluoróforo, como fluoresceína, rodamina ou Alexa Fluor. Outra opção é usar um anticorpo primário não marcado, com detecção indireta de antígeno por um anticorpo secundário marcado ou sistemas de detecção mais complexos. Nesse caso, o título ideal dos anticorpos primário e secundário deve ser determinado para cada ensaio.
Artigos técnicos relacionados
- Learn more about ZooMAb® recombinant monoclonal antibody technology and how it can provide greater specificity and improved consistency in your immunoassay applications.
- Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.
- Using antibodies in the lab from selection, antibody concentration and antibody storage
- ZooMAb® Antibodies Frequently Asked Questions
- Sigma® Antibody Bioguarantee – Complete peace of mind with your antibody purchase. Exemplary scientific support and a full credit or replacment product if you ar not complete satisfied
- Ver todos (22)
Protocolos relacionados
- Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
- In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
- One major rationale for investigating the subcellular location of a specific protein is that location is often tightly connected to function. For example, proteins locating to the nucleus are frequently implicated in gene regulation, proteins in mitochondria with energy production and Golgi-related proteins are often associated with protein modification and sorting.
- Prestige Antigens™ and the corresponding Prestige Polyclonals or Monoclonals are recommended to use according to the standard Prestige Antigen-blocking protocol
- We presents a protocol for the Prestige Antibody Immunohistochemistry Procedure. The Prestige Antibodies are subjected to a standardized test procedure using specially designed tissue microarray (TMA) slides.
- Ver todos (8)