Marcação e modificação de proteínas
As proteínas são compostas de cadeias de polipeptídeos e suas funções biológicas são determinadas, em parte, pelo enovelamento correto, bem como o tamanho e número de grupos funcionais reativos presentes em toda a cadeia polipeptídica. A capacidade de fornecer modificações proteicas específicas para determinados sítios possibilita aos pesquisadores investigar uma ampla gama de propriedades e sua função biológica geral. As tecnologias de marcação e modificações de proteínas incluem a adição de fluoróforos, biotina e outras moléculas pequenas para examinar as interações proteicas, o enovelamento das proteínas, para investigar a estrutura geral das proteínas e sua função biológica.
Marcação com proteína fluorescente
A descoberta e a incorporação generalizada da proteína fluorescente verde (green fluorescent protein (GFP)) é um exemplo poderoso dessa tecnologia. A GFP e suas moléculas homólogas tiveram um enorme impacto em diversos campos de estudo e nossa compreensão dos processos biológicos. Por exemplo, a incorporação de etiquetas fluorescentes em anticorpos permite a detecção e a quantificação de complexos de proteínas altamente específicos nos tecidos ou a imobilização direcional de complexos anticorpo-proteína para aplicações de ELISA e Western blot. No entanto, uma desvantagem significativa do uso de GFP é que a função proteica pode ser prejudicada pela incorporação de etiquetas proteicas adicionais deste tamanho. Para contornar esse desafio, os pesquisadores podem usar etiquetas fluorescentes menores em comparação com uma GFP, biotina, ou incorporar aminoácidos não naturais com funcionalidade biortogonal.
Conjugação de proteína com enzima
A incorporação de enzimas ou sondas singulares é outro método usado pelos pesquisadores para marcar as proteínas. Conjugações de enzima-proteína comumente usadas incluem fosfatase alcalina (AP) e peroxidase de rábano (HRP). Existem inúmeras vantagens de usar tecnologias de marcação com enzima-proteína, pois permitem a amplificação de sinal e diversas saídas de sinal, e há inúmeros substratos disponíveis para cada enzima. Os produtos de sinal comuns incluem detecção por fluorescência, quimiluminescência ou colorimétrica. A variedade desses produtos de sinal os torna adequados para aplicações de detecção baseadas em imuno-histoquímica (IHC) ou imunofluorescência (IF) em células e tecidos.
Tecnologias emergentes de marcação de proteínas
No campo da pesquisa de doenças e descoberta de medicamentos, a tecnologia de degradação proteica direcionada está sendo intensamente estudada por pesquisadores para identificar novos alvos de medicamentos e possíveis agentes terapêuticos. A tecnologia de quimeras direcionadas à proteólise utiliza moléculas bifuncionais que são projetadas, em uma extremidade, para se ligar a uma proteína da doença-alvo, enquanto a outra extremidade se liga a uma E3 ligase para eliminar a proteína da célula. A especificidade dessas moléculas combinada a uma ampla gama de alvos de doenças e sua capacidade de direcioná-las para a degradação proteica usando sistemas de degradação de proteínas celulares internos, fazem delas uma poderosa tecnologia de marcação de proteínas para a pesquisa de doenças.
Artigos técnicos relacionados
- Learn about the different types of phosphorylation, a vital cellular process that allows for energy storage by converting ADP to ATP. Compare oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation with helpful diagrams.
- The basic structure of peptidoglycan (PGN) contains a carbohydrate backbone of alternating units of N-acetylglucosamine (GlcNAc) and Nacetylmuramic acid, with the N-acetylmuramic acid residues cross-linked to peptides.
- Peptide Modifications: N-Terminal, Internal, and C-Terminal
- Labeling peptides with fluorescent dyes or other labels provides powerful tools for the investigation of biological relevant interactions like receptor-ligand-binding, protein structures, and enzyme activity.
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- Ver todos (66)
Protocolos relacionados
- This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.
- This protocol shows how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
- Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
- Ver todos (20)