H3159
Anti-Histone Deacetylase 2 (HDAC2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HD2, Anti-KDAC2, Anti-RPD3, Anti-YAF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 55 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested, human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 50 μg using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from human HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunoblotting and dot blot
- in immunoprecipitation
- in immunohistochemistry
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in chromatin immunoprecipitation(ChiP)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)