MABS1915M
Anti-EGFRvIII Antibody, clone DH8.3
clone DH8.3, from mouse
Sinônimo(s):
Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1, Epidermal growth facttor receptor vIII
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DH8.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in Flow Cytometry applications (Johns, T.G., et. al. (2002). Int J Cancer. 98(3):398-408; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in Immunohistochemistry applications (Jungbluth, A.A., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(2):639-44; Nishikawa, R., et. al. (2004). Brain Tumor Pathol. 21(2):53-6; Feng, H., et. al. (2014). J Clin Invest. 124(9):3741-56; Feng, H., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(8):3018-23.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in Immunoprecipitation applications (Lammering, G., et. al. (2004). Clin Cancer Res. 10(19):6732-43; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
ELISA Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in ELISA applications (Johns, T.G., et. al. (2002). Int J Cancer. 98(3):398-408; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 ug/mL of this antibody detected EGFRvIII in 10 µg of U87MG.∆EGFR cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1