Documentos Principais
MBD0020
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-fenilindol
For Nuclear counterstain in Fluorescence Microscopy
Sinônimo(s):
2-(4-Amidinofenil)-6-indolecarbamidina, DAPI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
350.25
Beilstein:
4894417
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
Formulário
liquid
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
fluorescência
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
adequação
suitable for nucleic acid staining
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
chave InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, is a blue fluorescent nucleic acid stain that fluoresces brightly upon selectively binding to the minor groove of double stranded DNA. Its selectivity for DNA and high cell permeability allows efficient staining of nuclei with little background from the cytoplasm. The excitation and emission wavelengths of DAPI-DNA complex are 360 nm and 460 nm, respectively. Most of the fluorescent dyes fade (photobleach) when exposed to excitation light. The amount of photobleaching depends on the composition of the molecule and the time of light exposure. DAPI Ready Made Solution with Antifade is a formulation that suppress photobleaching and prolong fluorescent signals.
Aplicação
O DAPI é várias vezes mais sensível que o brometo de etídio para corar DNA em géis de agarose.
O DAPI é várias vezes mais sensível que o brometo de etídio para corar DNA em géis de agarose. Ele pode ser usado para footprinting de DNA por fotorreação, para detectar sondas aneladas em aplicações de blotting por meio da visualização específica do complexo dupla-fita e para estudar mudanças no DNA e analisar o teor de DNA durante a apoptose usando citometria de fluxo. Também foi demonstrado que a coloração de DAPI é um método de detecção sensível e específico para micoplasma.
DAPI Ready Made Solution with Antifade is a glycerol based ready to use solution provided at 1μg/mL concentration in a dropper vial that can be applied directly to cells or tissue samples on microscope slides or coverslips. It is recommended to warm up at room temperature and mix by swirling the dropper vial before use. Store DAPI Ready Made Solution with antifade at -20 C protected from light.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sonda de ligação à fenda menor fluorescente e permeável a células para DNA. Liga-se à fenda menor do DNA dupla-fita (preferencialmente a DNA rico em AT), formando um complexo estável que fluoresce cerca de 20 vezes mais que o DAPI sozinho.
Características e benefícios
  • Protects dyes from fading during imaging.
  • Ready-to-use liquid.
  • Easy to use Dropper vial application.
  • Stained sample are stable for longer time period.
  • Maintains fluorescence signal-little to no quenching.
forma física
Liquid - DAPI readymade with antifade solution is provided at 1μg/mL concentration in glycerol-PBS based solution.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shuhui Zhang et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1658-1658 (2020-02-18)
This study explores the contributions of neutrophils to chemotherapeutic resistance and berberine-regulated cancer cell sensitivity to doxorubicin (DOX). In vitro experiments, continuous DOX treatment led to the shift of HL-60 cells to N2 neutrophils and thus induced chemotherapeutic resistance. The
Artigos
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.