D9564
DAPI, dilactate
≥98% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4′,6-Diamidino-2-phenyindole, dilactate
About This Item
Produtos recomendados
product name
DAPI, dilactate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow
solubilidade
H2O: 20 mg/mL
ε (coeficiente de extinção)
28.00-32.50 at 345-351 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O.CC(O)C(O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
InChI=1S/C16H15N5.C3H6O3/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;1-2(4)3(5)6/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
LCAUPANIXBMNIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?