SAB1305552
Anti-MAP1LC3A antibody
mouse monoclonal, 166AT1234
Sinônimo(s):
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MONOCLONAL ANTI-LC3 (APG8) antibody produced in mouse, clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
166AT1234, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
14272 Da
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3A(84557)
Categorias relacionadas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)