L8793
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3 A, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-LC3A antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 16-18 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3A(84557)
mouse ... Map1lc3a(66734)
rat ... Map1lc3a(362245)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?