L8918
Anti-LC3 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Lc3, LC3 Antibody - Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Lc3 Antibody, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3A, Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-MAP1A/MAP1B LC3A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-MAP1LC3B, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 16-18 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3A(84557) , MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3a(66734) , Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3a(362245) , Map1lc3b(64862)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- filter retardation assay
- immunocytochemistry
Immunofluorescence (3 papers)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (21 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.