SAB1306611
ANTI-LC3 (APG8B) (N-TERM) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1ALC3, MAP1LC3B, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
14688 Da
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3B(81631)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade