ABC929
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-LC3-I/II Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1A(4130) , MAP1LC3A(84557)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LC3-I (non-lipidated) and LC3-II (lipidated) in 10 µg of serum-starved, chloroquine-treated HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.