Documentos Principais
B1793
Sigma-Aldrich
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H58O9
Número CAS:
Peso molecular:
622.83
Beilstein:
4730700
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Bafilomicina A1, ≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
film
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1\C=C\C=C(C)\C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C=C(OC)C(=O)OC1[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]2(O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](O2)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
chave InChI
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Descrição geral
Estrutura química: macrolídeo
Aplicação
A bafilomicina A1 foi usada:
  • como um inibidor de autofagia para estudar seus efeitos sobre a esteatose hepática em hepatócitos humanos
  • como um inibidor da H+-ATPase do tipo vacuolar para estudar seus efeitos sobre a viabilidade celular, determinar a porcentagem de células positivas para PI e secreção de insulina estimulada por glicose (GSIS) em células INS-1 de camundongos
  • como um inibidor da H+-ATPase do tipo vacuolar para estudar seus efeitos sobre a degradação da proteína tau em células SH-SY5Y humanas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A bafilomicina A1 inibe a fusão de autofagossoma com lisossoma e a acidificação do autolisossoma, as etapas envolvidas no processo autofágico necessárias para a manutenção do fluxo autofágico funcional e da homeostase celular.
Inibidor específico da H+-ATPase do tipo vacuolar (V-ATPase).
Um inibidor específico da H+-ATPase do tipo vacuolar (V-ATPase) em células animais, células vegetais e microrganismos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Wortmannin from Penicillium funiculosum, ≥98% (HPLC and TLC)
Sigma-Aldrich
W1628
Wortmannin
116-9e ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
E1036
116-9e
(R)-MG132
Sigma-Aldrich
M8699
(R)-MG132
E-64d protease inhibitor
Sigma-Aldrich
E8640
E-64d
Jens Niewoehner et al.
Neuron, 81(1), 49-60 (2014-01-15)
Although biotherapeutics have vast potential for treating brain disorders, their use has been limited due to low exposure across the blood-brain barrier (BBB). We report that by manipulating the binding mode of an antibody fragment to the transferrin receptor (TfR)
T Umata et al.
The Journal of biological chemistry, 265(35), 21940-21945 (1990-12-15)
The role of vacuolar-type H(+)-ATPase (V-ATPase) in the cytotoxic action of diphtheria toxin (DT) was studied by using bafilomycin A1, a specific inhibitor of V-ATPase. Studies with acridine orange showed that the acidification of intracellular acidic compartments was inhibited strongly
Ru Li et al.
Phytopathology, 109(8), 1417-1424 (2019-03-13)
The vacuolar H+-ATPases (V-ATPases) are conserved ATP-dependent proton pumps that acidify intracellular compartments in eukaryotic cells. The role of Cpvma1, a V-ATPase catalytic subunit A of Cryphonectria parasitica, was investigated by generating cpvma1-overexpressing and cpvma1-silenced strains. The mutant strains were
Feng-Xia Guo et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1670-1687 (2019-01-27)
Atherosclerosis is a progressive, chronic inflammation in arterial walls. Long noncoding RNAs (lncRNAs) participate in inflammation, but the exact mechanism in atherosclerosis is unclear. Our microarray analyses revealed that the levels of lncRNA-FA2H-2 were significantly decreased by oxidized low-density lipoprotein
Kun Wang et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-25)
The main mechanistic function of most chemotherapeutic drugs is mediated by inducing mitochondria-dependent apoptosis. Tumor cells usually respond to upregulate autophagy to eliminate impaired mitochondria for survival. Hypothetically, inhibiting autophagy might promote mitochondria-dependent apoptosis, thus enhancing the efficacy of chemotherapeutic
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance