SML1661
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), DMSO solution, V-ATPase inhibitor
Sinônimo(s):
BafA1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bafilomycin A1 Ready Made Solution, 0.16 mM in DMSO, from Streptomyces griseus
fonte biológica
Streptomyces griseus
Nível de qualidade
Formulário
DMSO solution
concentração
0.16 mM in DMSO
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
chave InChI
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an endosome acidification inhibitor to study the importance of endosome acidification in the extracellular vesicle uptake and cytosolic release of stably expressing NanoLuc luciferase-tagged Hsp70 (NLuc-Hsp70) in HeLa cells
- as a vacuolar-type H+-ATPase (V-ATPase) inhibitor to study its effects on autophagic turnover of light chain 3 β (LC3-II) in mice
- as an autophagy inhibitor to study its effects on primary rat liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) defenestration
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?