5.08409
Bafilomycin A1
≥90% (HPLC), liquid,V-ATPase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Bafilomycin A1, Bafilomycin A1, ≥97% by HPLC InSolution, InSolution Bafilomycin A1, ≥97% by HPLC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bafilomycin A1, InSolution, ≥90%, A macrolide antibiotic that acts as a specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
liquid
prazo de validade
2 yr
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
chave InChI
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
vacuolar-type H+-ATPase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)