PHR1258
Cloroquina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N4-(7-cloro-4-quinolinil)-N1,N1-dimetil-1,4-pentanodiamina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to USP 1118000
pressão de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
família API
chloroquine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to yellow
pH
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
pf
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 g/L
benzene: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
chave InChI
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?