1118361
USP
Chloroquine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N4-(5-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine oxalate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
chloroquine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 10 mg
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c2c(nccc2NC(CCCN(CC)CC)C)ccc1
InChI
1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
chave InChI
CHDBGFBFAXJWRC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.