1118000
USP
Cloroquina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N4-(7-cloro-4-quinolinil)-N1,N1-dimetil-1,4-pentanodiamina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
pressão de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
família API
chloroquine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 500 mg
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
pH
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
pf
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 g/L
benzene: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
chave InChI
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Amodiaquine Hydrochloride
- Amodiaquine Hydrochloride Tablets
- Chloroquine
- Chloroquine Phosphate
- Chloroquine Phosphate Compounded Oral Suspension
- Chloroquine Phosphate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.