PHR1398
Betamethasone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Betamethasone, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to BP 575
traceable to Ph. Eur. B1000000
traceable to USP 1066009
pressão de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
família API
betamethasone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
condição de armazenamento
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to light yellow
pf
235-237 °C (lit.)
solubilidade
acetone: sparingly soluble
chloroform: very slightly soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: insoluble
densidade
0.305 g/cm3 at 25 °C (77°F)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Betamethasone belongs to the corticosteriod family of active pharmaceutical ingredients (APIs). It exhibits anti-inflammatory activity and hence is used in the manufacture of various finished pharmaceutical products and is also employed as a starting material to manufacture other APIs that are related to this steroid family.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Kidney,Endocrine system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)