Key Documents
PHR1921
Supelco
Propionato de Clobetasol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
propionato de clobetasol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H32ClFO5
Número CAS:
Peso molecular:
466.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 521
traceable to Ph. Eur. Y0000559
traceable to USP 1138405
família API
clobetasol
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
chave InChI
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise para este material, insira LRAB1226 no campo de documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Immune system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Propilparabeno Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1010
Propilparabeno
Ketoconazole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1385
Ketoconazole
Imidazol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazol
p-Benzoquinona Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1028
p-Benzoquinona
Metilparabeno Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1012
Metilparabeno