1138405
USP
propionato de clobetasol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clobetasol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
chave InChI
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
- Clobetasol Propionate Cream
- Clobetasol Propionate Ointment
- Clobetasol Propionate Topical Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Immune system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)