PHR2063
Ambroxol Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ambroxol hydrochloride, 2-Amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. A0363700
família API
ambroxol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
chave InChI
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)