PHR1132
Metoclopramide Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Metoclopramide HCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 357
traceable to Ph. Eur. M1825000
traceable to USP 1440808
família API
metoclopramide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Metoclopramide Hydrochloride is an antiemetic drug and is generally used for the treatment of gastrointestinal disorders. It can also exhibit sedative, extrapyrimidal, and prolactin secretion stimulation actions.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)