1440841
USP
Metoclopramide Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 4-acetamido-2-methoxybenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metoclopramide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1cc(c(cc1)C(=O)OC)OC)C(=O)C
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
OERVVBDWGVOBIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)