PHR2286
Metoclopramide Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N,N-Diethylethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. M1825010
família API
metoclopramide
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)