PHR1085
Homosalate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, Homomenthyl salicylate, Homosalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1311408
família API
homosalate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
chave InChI
WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
339.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)