PHR1080
Octinoxate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1477900
família API
octinoxate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
chave InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Descrição geral
Octinoxate belongs to a category of compounds called ‘organic UV-filters (UVFs)′ which constitute an active ingredient of a variety of products, such as cosmetics, sunscreens and lip balms.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
193 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)