PHR2801
Ethylhexyl Triazone
Sinônimo(s):
Ethylhexyl triazone, 2,4,6-Trianilino(p-carbo-2-ethylhexyl-1-oxy)-1,3,5-triazine, Tris(2-ethylhexyl) 4,4′,4″-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trisbenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1265537
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
ethylhexyl triazone
Formulário
powder
embalagem
pkg of 400 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)OCC(CC)CCCC)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C48H66N6O6/c1-7-13-16-34(10-4)31-58-43(55)37-19-25-40(26-20-37)49-46-52-47(50-41-27-21-38(22-28-41)44(56)59-32-35(11-5)17-14-8-2)54-48(53-46)51-42-29-23-39(24-30-42)45(57)60-33-36(12-6)18-15-9-3/h19-30,34-36H,7-18,31-33H2,1-6H3,(H3,49,50,51,52,53,54)
chave InChI
JGUMTYWKIBJSTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)