PHR2507
Metoclopramide Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, 4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
metoclopramide
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
pf
206 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)