PHR1688
3-(4-Clorofenil)-N-metil-3-(piridin-2-il)propan-1-amina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate salt, (3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate)
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000437
traceable to USP 1123146
família API
chlorpheniramine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente