M1825010
Metoclopramide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Diethylethylenediamine, 2-Diethylaminoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metoclopramide
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
145-147 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)