Documentos Principais
8.03215
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethylenediamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-844-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
potência
984 mg/kg LD50, oral (Rat)
820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.7-8.4 % (v/v)
pb
145-148 °C/1013 hPa
pf
-70 °C
temperatura de transição
flash point 36 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup