Documentos Principais
1.09535
Supelco
Tiras indicadoras de pH, pH 0-14, indicador universal
non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinônimo(s):
Indicador universal de fita de pH pH 0 - 14, Tiras de teste de pH, pH 0-14, indicador universal
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
Nome do produto
Tiras indicadoras de pH, pH 0-14, indicador universal, non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, for use with MQuant® StripScan App
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for ISO 21675 2019
suitable for SM 5210
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
Características
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
faixa de pH
0-14
compatibilidade
for use with MQuant® StripScan App
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Os testes de pH MQuant são apropriados para todos os meios para análise ambiental e para controles durante processos industriais. O nosso método especial de fabricação confere às tiras indicadores de pH vantagens claras em relação ao papel indicador: uma vez que o indicador não vaza, a tira pode ser deixada no meio a ser medido sem contaminá-lo. O uso dessas tiras de teste é razoavelmente fácil. O valor de pH é medido de modo semiquantitativo por comparação visual das quatro zonas de reação na tira de teste com os campos da escala de cores, que correspondem perfeitamente à cor da reação. As caixas Safetyedge inteligentes permitem o armazenamento seguro e a retirada conveniente das tiras de teste. Para testar outros parâmetros que requerem uma faixa de pH específica na amostra (p.ex., Spectroquant, vide as instruções de uso), recomendamos usar as tiras de teste de pH MQuant como um pré-teste.
sem vazamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MQuant®
Ligação
Substitui: 9590-1; 9590-3; 9590
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Phosphorus (total) in dairy products - Photometric determination using the Phosphorus molybdenum blue method subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Ver tudo
Conteúdo relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation