Documentos Principais
1.09533
Supelco
Tiras indicadoras de pH 5,0-10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Sinônimo(s):
tiras de teste de pH 5,0-10,0, vareta de pH 5,0-10,0
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
Agency
suitable for SM 5210
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
Características
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
faixa de pH
5.0-10.0
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Os testes de pH MQuant são apropriados para todos os meios para análise ambiental e para controles durante processos industriais. O nosso método especial de fabricação confere às tiras indicadoras de pH vantagens claras em relação ao papel indicador: uma vez que o indicador não vaza, a tira pode ser deixada no meio a ser medido sem contaminá-lo. O uso dessas tiras de teste é razoavelmente fácil. O valor de pH é medido de modo semiquantitativo por comparação visual das três zonas de reação na tira de teste com os campos da escala de cores, que correspondem perfeitamente à cor da reação. As caixas Safetyedge inteligentes permitem o armazenamento seguro e a retirada conveniente das tiras de teste. Para testar outros parâmetros que requerem uma faixa de pH específica na amostra (p.ex., Spectroquant, vide as instruções de uso), recomendamos usar as tiras de teste de pH MQuant como um pré-teste.
sem vazamento pH 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10 0 MQuant®
Ligação
Substitui: 9588-1; 9588-3; 9588
Nota de análise
Teste de aplicação: em conformidade
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting