Documentos Principais
1.09542
Supelco
Tiras indicadoras de pH 4,0-7,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 4.0-7.0, MQuant®
Sinônimo(s):
Fita de pH pH 4,0 - 7,0, tiras de teste de pH 4,0-7,0
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
linha de produto
MQuant®
Nível de qualidade
Características
non-bleeding
faixa de pH
4.0-7.0
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Os testes de pH MQuant são apropriados para todos os meios para análise ambiental e para controles durante processos industriais. O nosso método especial de fabricação confere às tiras indicadoras de pH vantagens claras em relação ao papel indicador: uma vez que o indicador não vaza, a tira pode ser deixada no meio a ser medido sem contaminá-lo. O uso dessas tiras de teste é razoavelmente fácil. O valor de pH é medido de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores que correspondem perfeitamente à cor da reação. As caixas Safetyedge inteligentes permitem o armazenamento seguro e a retirada conveniente das tiras de teste. Para testar outros parâmetros que requerem uma faixa de pH específica na amostra (p.ex., Spectroquant, vide as instruções de uso), recomendamos usar as tiras de teste de pH MQuant como um pré-teste.
sem vazamento pH 4,0 - 4,4 - 4,7 - 5,0 - 5,3 - 5,5 - 5,8 - 6,1 - 6,5 - 7,0 MQuant®
Ligação
Substitui: 9582-1; 9582-3; 9582
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1