Documentos Principais
1.09175
Supelco
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Sinônimo(s):
Indicator solutions universal, Universal indicator solution
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.21
Nome do produto
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 23 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Application test: conforms
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C