1.09526
pH-indicator paper pH 1 - 10 Universal indicator
roll L 4.8 m, with color scale, graduations and accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
Sinônimo(s):
pH chemical test paper paper pH 1 - 10 Universal indicator, pH test paper paper pH 1 - 10 Universal indicator
About This Item
Produtos recomendados
product name
pH-indicator paper pH 1 - 10 Universal indicator, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
linha de produto
MQuant®
Nível de qualidade
Características
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
faixa de pH
1-10
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2