PHR1050
Benzoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1055002
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
descrição
API family: benfluorex
família API
metronidazole, benfluorex, mefenamic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1061 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?