76170
Melting point standard 121-123°C
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
temperatura de autoignição
1061 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
249 °C (lit.)
pf
121-123 °C (±0.3°C)
121-125 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolos
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18