PHR1086
Acetanilide melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1004001
densidade de vapor
4.65 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
família API
acetanilide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1004 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
304 °C (lit.)
pf
~Approximately 115 °C
113-115 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
321.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
161 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)