Documentos Principais
8.22344
Sigma-Aldrich
Acetanilide
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
135.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
203-150-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.002 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
304 °C/1013 hPa
pf
115 °C
temperatura de transição
flash point 173 °C (DIN 51758)
solubilidade
5 g/L
densidade
1.22 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
370 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Adsorption Processes: Study on the removal of emerging pollutants, including acetanilide, through adsorption on activated carbons prepared by chemical activation of Organosolv lignin, relevant for environmental cleanup and material science (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
  • Material Chemistry Applications: Utilization of acetanilide in the development of novel copper complexes, characterized for their potential application as heterogeneous catalysts for biodiesel production, linking organic synthesis with material science applications (Morad et al., 2020).
Nota de análise
Colour (visual): white to beige to brownish
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
321.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
161 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline