Documentos Principais
1.00229
Supelco
Óxido de cromo (VI)
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Óxido de cromo (VI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CrO3
Número CAS:
Peso molecular:
99.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-607-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (iodometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
perda
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
197 °C
densidade
2.7 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Cr.3O
chave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (iodométrico): ≥99,0%
Cloreto (Cl): ≤0,005%
Sulfato (SO₄): ≤0,02%
Nitrogênio (N) total: ≤0,005%
Fe (ferro): ≤0,01%
K (potássio): ≤0,005%
Na (sódio): ≤0,2%
Substâncias precipitadas por amônia: ≤0,02%
Perda na secagem (105 °C): ≤1,0%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3