Documentos Principais
1.04864
Supelco
Dicromato de potássio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Dicromato de potássio, Bicromato de potássio, pirocromato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr2K2O7
Número CAS:
Peso molecular:
294.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-906-6
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.9% dry basis (iodometric)
Formulário
crystalline
potência
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
perda
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
p.e.
>500 °C/1013 hPa
pf
398 °C
solubilidade
115 g/L
densidade
2.7 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
chave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Métodos de LC-HRMS para a quantificação de dois medicamentos de artemisinina e seus metabólitos no sangue e no plasma de ratos.: Este estudo desenvolve um método de cromatografia líquida-espectrometria de massa de alta resolução (LC-HRMS) utilizando dicromato de potássio como padrão de calibração, aumentando significativamente a precisão e a exatidão na análise farmacêutica (Zhou et al., 2024).
  • Um novo modelo estendido da lei de Bouguer-Lambert-Beer pode descrever a absorbância não linear de soluções de dicromato de potássio e suspensões de microalgas.: A pesquisa apresenta um novo modelo matemático que incorpora dicromato de potássio, oferecendo um método mais preciso para avaliar as propriedades ópticas das soluções, crítico para aplicações analíticas em bioengenharia e estudos ambientais (Yeh et al., 2023).
  • A melatonina alivia o estresse oxidativo induzido por dicromato de potássio e a reprotoxicidade em ratos machos.: Investiga os efeitos protetores da melatonina contra o estresse oxidativo causado por dicromato de potássio em ambientes clínicos, fornecendo informações sobre suas possíveis aplicações terapêuticas (Bashandy et al., 2021).
  • Avaliação da toxicidade aguda e crônica da exposição a depósitos de areias oleaginosas naturais em organismos aquáticos utilizando Daphnia magna.: Apresenta um estudo sobre o impacto ambiental do dicromato de potássio, fornecendo dados essenciais para a avaliação da toxicologia ambiental e da poluição (Cardoso et al., 2020).
Ligação
Substitui: PX1445-2; PX1445
Nota de análise
Teor (iodométrico, calculado em substância seca): ≥ 99,9%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Cu (cobre): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Pb (chumbo): ≤ 0,005 %
Perda na secagem (130 °C): ≤ 0,05%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3