Documentos Principais
359823
Sigma-Aldrich
Chromic acid, polymer-supported
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Chromic acid on Amberlyst® A-26
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
macroporous
Nível de qualidade
composição
Carbon content, 43.0-54.0%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensão da rotulagem
~2.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
20-50 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
chave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Polymer-supported reagent for the clean oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds in high yields.
Informações legais
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cardillo, G.
Tetrahedron Letters, 3985-3985 (1976)
L.G. Wade et al.
Journal of Chemical Education, 57, 438-438 (1980)
G. Cainelli et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 6737-6737 (1976)